Imprimer
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,5-Dichloropyridine-4-boronic acid, 2,5-Dichloro-4-pyridylboronic acid
OR2585-1G OR2585-250MG OR2585-5G
APOSOR2585-1GEA 52.2 EUR
APOSOR2585-1G APOSOR2585-250MG APOSOR2585-5G
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique
Acide 2,5-dichloro-4-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BCl₂NO₂
Point de fusion: 161…163 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06798254
Numéro CAS: 847664-64-6