Imprimer
Acide 5-bromo-2-chloro-3-pyridinemétaborique 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-chloropyridine-3-boronic acid, 5-Bromo-2-chloro-3-pyridinylboronic acid
OR2583-1G OR2583-250MG OR2583-5G
APOSOR2583-1GEA 206 EUR
APOSOR2583-1G APOSOR2583-250MG APOSOR2583-5G
Acide 5-bromo-2-chloro-3-pyridinemétaborique 97%
Acide 5-bromo-2-chloro-3-pyridinemétaborique
Formule: C₅H₄BBrClNO₂
Point de fusion: 148…150 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD09037486
Numéro CAS: 1072944-19-4