Imprimer
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2581-25G OR2581-5G
APOSOR2581-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2581-25G APOSOR2581-5G
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride 98%
2,3-Pyrazinedicarboxylic anhydride
Formule: C₆H₂N₂O₃
Point de fusion: 210 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00179418
Numéro CAS: 4744-50-7
EINECS: 225-260-4