Imprimer
Tris(2-méthylphényl)phosphine 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Tris(o-tolyl)phosphine, Tri-o-tolylphosphine
OR25778-100G OR25778-25G OR25778-500G
APOSOR25778-100GEA 52.2 EUR
APOSOR25778-100G APOSOR25778-25G APOSOR25778-500G
Tris(2-méthylphényl)phosphine 96%
Tris(2-méthylphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁P
MW: 304.37 g/mol
Point de fusion: 123…129 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008514
Numéro CAS: 6163-58-2
EINECS: 228-193-9