Imprimer
4-(Chlorométhyl)anisole
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25768-100G OR25768-25G OR25768-5G
APOSOR25768-100GEA 249 EUR
APOSOR25768-100G APOSOR25768-25G APOSOR25768-5G
4-(Chlorométhyl)anisole
4-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 117…118 °C/14mmHg
Point de fusion: –1 °C
Densité: 1.15 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 109 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000915
Numéro CAS: 824-94-2
EINECS: 212-540-6
ONU: 3265
ADR: 8,III