Imprimer
2-Bromo-5-nitroimidazole 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-nitro-1H-imidazole
OR2576-10G OR2576-5G
APOSOR2576-10GEA 40.6 EUR
APOSOR2576-10G APOSOR2576-5G
2-Bromo-5-nitroimidazole 97%
2-Bromo-5-nitroimidazole
Formule: C₃H₂BrN₃O₂
Point de fusion: 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09025308
Numéro CAS: 65902-59-2