Imprimer
2-Méthyl-3-nitroanisole 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-2-methyl-3-nitrobenzene, Methyl 3-nitro-o-tolyl ether, 2-Methoxy-6-nitrotoluene
OR25731-1G OR25731-5G OR25731-25G
APOSOR25731-1GEA 29 EUR
APOSOR25731-1G APOSOR25731-5G APOSOR25731-25G
2-Méthyl-3-nitroanisole 98%
2-Méthyl-3-nitroanisole
Formule: C₈H₉NO₃
Point d'ébullition: 94…96 °C/0.5mmHg
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007159
Numéro CAS: 4837-88-1