Imprimer
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR25702-100MG OR25702-250MG OR25702-500MG
APOSOR25702-100MGEA 139 EUR
APOSOR25702-100MG APOSOR25702-250MG APOSOR25702-500MG
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
3-(Cyclopentyloxy)-4-methoxybenzonitrile
Formule: C₁₃H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 159783-16-1