Imprimer
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2554-1G OR2554-250MG
APOSOR2554-1GEA 545 EUR
APOSOR2554-1G APOSOR2554-250MG
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid 95%
3-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-oxy)benzoic acid
Formule: C₁₃H₁₂N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09262519
Numéro CAS: 927981-91-7