Imprimer
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2540-1G OR2540-250MG OR2540-5G
APOSOR2540-1GEA 140 EUR
APOSOR2540-1G APOSOR2540-250MG APOSOR2540-5G
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Ethyl-4-bromo-1,3-dimethylpyrazole-5-carboxylate
Formule: C₈H₁₁BrN₂O₂
MW: 247.1 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02253803
Numéro CAS: 5775-89-3