Imprimer
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25346-1G OR25346-5G
APOSOR25346-1GEA 0 EUR
APOSOR25346-1G APOSOR25346-5G
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
4-(2-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Formule: C₁₀H₉ClO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 20766-37-4