Imprimer
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2532-1G OR2532-5G
APOSOR2532-1GEA 46.4 EUR
APOSOR2532-1G APOSOR2532-5G
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
2-Amino-4-(4-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00490009
Numéro CAS: 30235-28-0