Imprimer
Methyl p-tolyl sulphoxide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Methyl-4-(methylsulphinyl)benzene, Methyl 4-Tolyl sulphoxide
OR25242-1G OR25242-5G
APOSOR25242-1GEA 43.5 EUR
APOSOR25242-1G APOSOR25242-5G
Methyl p-tolyl sulphoxide
Methyl p-tolyl sulphoxide
Formule: C₈H₁₀OS
MW: 154.227 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C/2mmHg
Point de fusion: 44…46 °C
Point d'éclair: >113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075175
Numéro CAS: 934-72-5