Imprimer
4-Nitroimidazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitro-1H-imidazole, 5-Nitroimidazole, 5-Nitro-1H-imidazole
OR25125-100G OR25125-25G OR25125-500G
APOSOR25125-100GEA 29 EUR
APOSOR25125-100G APOSOR25125-25G APOSOR25125-500G
4-Nitroimidazole
4-Nitroimidazole
Formule: C₃H₃N₃O₂
Point de fusion: 303 °C (dec.)
Point d'éclair: >200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005196
Numéro CAS: 3034-38-6
EINECS: 221-224-7