Imprimer
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazol-5-amine hydrobromide
OR25077-10G OR25077-1G OR25077-25G
APOSOR25077-10GEA 0 EUR
APOSOR25077-10G APOSOR25077-1G APOSOR25077-25G
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
3-Amino-4-bromo-5-methyl-1H-pyrazole hydrobromide
Formule: C₄H₇Br₂N₃
MW: 256.94 g/mol
Point de fusion: 178…181 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00053023
Numéro CAS: 167683-86-5