Imprimer
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Fournisseur: Apollo Scientific
OR25070-10G OR25070-1G OR25070-5G
APOSOR25070-10GEA 173 EUR
APOSOR25070-10G APOSOR25070-1G APOSOR25070-5G
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Methyl-2-[(cyanomethyl)thio]benzoate
Formule: C₁₀H₉NO₂S
MW: 207.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00068076
Numéro CAS: 57601-89-5