Imprimer
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR25054-1G OR25054-250MG OR25054-500MG
APOSOR25054-1GEA 152 EUR
APOSOR25054-1G APOSOR25054-250MG APOSOR25054-500MG
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Morpholine-4-carboximidamide hydroiodide
Formule: C₅H₁₂IN₃O
Point de fusion: 143…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00114180
Numéro CAS: 102392-87-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III