Imprimer
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24830-1G OR24830-5G OR24830-25G
APOSOR24830-1GEA 39.3 EUR
APOSOR24830-1G APOSOR24830-5G APOSOR24830-25G
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde
2,6-Pyridinedicarbaldéhyde
Formule: C₇H₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010103
Numéro CAS: 5431-44-7
EINECS: 226-589-6