Imprimer
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24758-25G OR24758-5G
APOSOR24758-25GEA 33.5 EUR
APOSOR24758-25G APOSOR24758-5G
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
5-Amino-4,6-dichloro-2-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅Cl₂N₃
Point de fusion: 70…75 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00194053
Numéro CAS: 39906-04-2