Imprimer
8-Hydroxyjulolidine 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24664-5G OR24664-1G
APOSOR24664-5GEA 212 EUR
APOSOR24664-5G APOSOR24664-1G
8-Hydroxyjulolidine 97%
8-Hydroxyjulolidine
Formule: C₁₂H₁₅NO
Point de fusion: 132…134 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006918
Numéro CAS: 41175-50-2
EINECS: 255-247-9