Imprimer
2-Iodo-3-pyridone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24642-1G OR24642-5G OR24642-25G
APOSOR24642-1GEA 0 EUR
APOSOR24642-1G APOSOR24642-5G APOSOR24642-25G
2-Iodo-3-pyridone
2-Iodo-3-pyridone
Formule: C₅H₄INO
Point de fusion: 196…200 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00023421
Numéro CAS: 40263-57-8
EINECS: 254-864-0