Imprimer
Bromobenzène 99%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Phenylbromide, Phenyl bromide
OR2446-2.5KG OR2446-500G
APOSOR2446-2.5KGEA 183 EUR
APOSOR2446-2.5KG APOSOR2446-500G
Bromobenzène 99%
Bromobenzène
Formule: C₆H₅Br
Point d'ébullition: 155…156 °C
Point de fusion: –31 °C
Densité: 1.491 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 51 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000055
Numéro CAS: 108-86-1
EINECS: 203-623-8
ONU: 2514
ADR: 3,III