Imprimer
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: S-(Cyanomethyl) thioacetate
OR24381-1G OR24381-250MG
APOSOR24381-1GEA 328 EUR
APOSOR24381-1G APOSOR24381-250MG
Cyanomethyl ethanethioate 95%
Cyanomethyl ethanethioate
Formule: C₄H₅NOS
MW: 115.15 g/mol
Point d'ébullition: 226…227 °C
Densité: 1.176 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00173920
Numéro CAS: 59463-56-8