2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR24100-1G
OR24100-250MG
OR24100-500MG
OR24100-2.5G
APOSOR24100-1GEA
353
EUR
APOSOR24100-1G
APOSOR24100-250MG
APOSOR24100-500MG
APOSOR24100-2.5G
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
2-Hydrazino-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydrobromide
Formule:
C₄H₁₁BrN₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053056 Numéro CAS: 197234-18-7 |