Imprimer
ω-Bromo-4-chloroacétophénone 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-4'-chloroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-chlorophenyl)ethanone, Bromomethyl p-chlorophenyl ketone, α-Bromo-4-chloroacetophenone, 2-Bromo-4′-chloroacetophenone, 4-Chlorophenacyl bromide
OR24098-100G OR24098-500G
APOSOR24098-100GEA 88.6 EUR
APOSOR24098-100G APOSOR24098-500G
ω-Bromo-4-chloroacétophénone 97%
ω-Bromo-4-chloroacétophénone
Formule: C₈H₆BrClO
Point de fusion: 93…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000625
Numéro CAS: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
ONU: 3261
ADR: 8,II