Imprimer
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24051-1G OR24051-500MG
APOSOR24051-1GEA 271 EUR
APOSOR24051-1G APOSOR24051-500MG
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
5-(2-Nitrophenyl)oxazole
Formule: C₉H₆N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00085146
Numéro CAS: 89808-75-3