Imprimer
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR24012-25G OR24012-5G
APOSOR24012-25GEA 0 EUR
APOSOR24012-25G APOSOR24012-5G
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
4-(3-Chlorophényl)but-3-ène-2-one
Formule: C₁₀H₉ClO
Point d'ébullition: 123…125 °C/1mmHg
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052851
Numéro CAS: 20766-36-3