Imprimer
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2397-1G OR2397-100MG OR2397-250MG OR2397-500MG OR2397-5G
APOSOR2397-1GEA 464 EUR
APOSOR2397-1G APOSOR2397-100MG APOSOR2397-250MG APOSOR2397-500MG APOSOR2397-5G
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
2-Phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₇NO₃
Point de fusion: 211…212 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03236685
Numéro CAS: 23012-16-0