Imprimer
1-(2-Propyn-1-yl)urée
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23964-1G OR23964-5G
APOSOR23964-1GEA 0 EUR
APOSOR23964-1G APOSOR23964-5G
1-(2-Propyn-1-yl)urée
1-(2-Propyn-1-yl)urée
Formule: C₄H₆N₂O
Point de fusion: 130…131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052817
Numéro CAS: 5221-62-5