1,4-Diméthoxynaphtalène 96%
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR23941-1G
OR23941-25G
OR23941-5G
APOSOR23941-1GEA
0
EUR
APOSOR23941-1G
APOSOR23941-25G
APOSOR23941-5G
1,4-Diméthoxynaphtalène 96%
1,4-Diméthoxynaphtalène
Formule:
C₁₂H₁₂O₂ Point de fusion: 84…85 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00052378 Numéro CAS: 10075-62-4 EINECS: 233-209-2 |