Imprimer
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2394-100G OR2394-25G
APOSOR2394-100GEA 0 EUR
APOSOR2394-100G APOSOR2394-25G
4,4'-Dichlorobenzhydrol
4,4'-Dichlorobenzhydrol
Formule: C₁₃H₁₀Cl₂O
Point de fusion: 91…93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000629
Numéro CAS: 90-97-1