Imprimer
Furan-2-carbothioamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23914-1G OR23914-250MG OR23914-500MG OR23914-2.5G OR23914-5G
APOSOR23914-1GEA 119 EUR
APOSOR23914-1G APOSOR23914-250MG APOSOR23914-500MG APOSOR23914-2.5G APOSOR23914-5G
Furan-2-carbothioamide
Furan-2-carbothioamide
Formule: C₅H₅NOS
Point de fusion: 130…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01935200
Numéro CAS: 17572-09-7