Imprimer
3,3,5-Trimethylheptane
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2380-1ML OR2380-5ML
APOSOR2380-1MLEA 429 EUR
APOSOR2380-1ML APOSOR2380-5ML
3,3,5-Trimethylheptane
3,3,5-Trimethylheptane
Formule: C₁₀H₂₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7154-80-5
ONU: 1993
ADR: 3,III