Imprimer
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Fournisseur: Apollo Scientific
OR23682-10G OR23682-1G OR23682-5G
APOSOR23682-10GEA 346 EUR
APOSOR23682-10G APOSOR23682-1G APOSOR23682-5G
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Formule: C₉H₆Cl₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052717
Numéro CAS: 3598-66-1