Imprimer
Chlorure de pentaméthylbenzènesulfonyle, grade Technique
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR23675-100G OR23675-25G OR23675-5G
APOSOR23675-100GEA 741 EUR
APOSOR23675-100G APOSOR23675-25G APOSOR23675-5G
Chlorure de pentaméthylbenzènesulfonyle, grade Technique
Chlorure de pentaméthylbenzènesulfonyle
Formule: C₁₁H₁₅ClO₂S
Point de fusion: 81…85 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014722
Numéro CAS: 52499-94-2
ONU: 3261
ADR: 8,II