Imprimer
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23650-1G OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA 111 EUR
APOSOR23650-1G APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Formule: C₄H₆N₄OS
Point de fusion: 143…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052212
Numéro CAS: 75423-15-3