Imprimer
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2365-25G OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA 24.8 EUR
APOSOR2365-25G APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₇ClO₂
MW: 170.60 g/mol
Point de fusion: 201…202 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002568
Numéro CAS: 1642-81-5
EINECS: 216-697-1
ONU: 3261
ADR: 8 II