Imprimer
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 1-(3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl)ethanone, 3'-(Chloromethyl)-4'-methoxyacetophenone
OR23533-1G OR23533-25G OR23533-5G
APOSOR23533-1GEA 21.9 EUR
APOSOR23533-1G APOSOR23533-25G APOSOR23533-5G
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
1-[3-(Chloromethyl)-4-methoxyphenyl]ethanone
Formule: C₁₀H₁₁ClO₂
Point de fusion: 116…118 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045267
Numéro CAS: 62581-82-2
ONU: 3261
ADR: 8,III