Imprimer
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR23506-10G OR23506-1G OR23506-5G
APOSOR23506-10GEA 296 EUR
APOSOR23506-10G APOSOR23506-1G APOSOR23506-5G
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
2-(2,3,4,5,6-Pentamethylbenzoyl)benzoic acid
Formule: C₁₉H₂₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051629
Numéro CAS: 111385-66-1