Imprimer
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23426-1G OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA 0 EUR
APOSOR23426-1G APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Formule: C₅H₁₁IN₂S
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00829842
Numéro CAS: 5445-73-8