ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Danger
|
OR23418-100G
OR23418-25G
OR23418-5G
APOSOR23418-100GEA
0
EUR
APOSOR23418-100G
APOSOR23418-25G
APOSOR23418-5G
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
ω-Bromo-4-méthoxyacétophénone
Formule:
C₉H₉BrO₂ Point de fusion: 69…71 °C Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD00000201 Numéro CAS: 2632-13-5 EINECS: 220-118-8 ONU: 3261 ADR: 8,II |