Imprimer
3,4-Diméthoxyphénol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR2339-25G OR2339-5G
APOSOR2339-25GEA 0 EUR
APOSOR2339-25G APOSOR2339-5G
3,4-Diméthoxyphénol 97%
3,4-Diméthoxyphénol
Formule: C₈H₁₀O₃
Point d'ébullition: 167 °C/14mmHg
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008390
Numéro CAS: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4