Imprimer
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23368-250MG OR23368-1G
APOSOR23368-250MGEA 212 EUR
APOSOR23368-250MG APOSOR23368-1G
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde 90%
5-Thiophen-2-ylisoxazole-3-carbaldehyde
Formule: C₈H₅NO₂S
MW: 179.2 g/mol
Point de fusion: 66 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03086160
Numéro CAS: 465514-11-8