2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
OR23330-1G
OR23330-250MG
APOSOR23330-1GEA
98.6
EUR
APOSOR23330-1G
APOSOR23330-250MG
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
2-Methyl-4-phenylpyrimidine-5-carboxylic acid
Formule:
C₁₂H₁₀N₂O₂ Point de fusion: 210…211 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02682072 Numéro CAS: 127958-10-5 |