Imprimer
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Carboxyphenyl)-4-methylpiperazine, 4-(4-Methylpiperazinyl)benzoic acid
OR23308-1G OR23308-250MG OR23308-5G
APOSOR23308-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23308-1G APOSOR23308-250MG APOSOR23308-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂
Point de fusion: 270…272 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682063
Numéro CAS: 86620-62-4