Imprimer
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(1-Imidazolyl)benzoic acid
OR23298-1G OR23298-500MG OR23298-5G
APOSOR23298-1GEA 42.2 EUR
APOSOR23298-1G APOSOR23298-500MG APOSOR23298-5G
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Imidazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 305 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00586645
Numéro CAS: 17616-04-5