Imprimer
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23288-1G OR23288-250MG OR23288-5G
APOSOR23288-1GEA 24.8 EUR
APOSOR23288-1G APOSOR23288-250MG APOSOR23288-5G
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
4-(1H-Pyrazol-1-yl)benzoic acid
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Point de fusion: 263…272 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682056
Numéro CAS: 16209-00-0