Imprimer
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23268-25G OR23268-5G OR23268-1G
APOSOR23268-25GEA 0 EUR
APOSOR23268-25G APOSOR23268-5G APOSOR23268-1G
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol 98%
(4-Morpholin-4-yl-phenyl)methanol
Formule: C₁₁H₁₅NO₂
Point de fusion: 96…98 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01057413
Numéro CAS: 280556-71-0