Imprimer
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR23252-1G OR23252-250MG
APOSOR23252-1GEA 139 EUR
APOSOR23252-1G APOSOR23252-250MG
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
2-(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02682016
Numéro CAS: 321309-43-7