Imprimer
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR2319-100G OR2319-25G OR2319-500G
APOSOR2319-100GEA 0 EUR
APOSOR2319-100G APOSOR2319-25G APOSOR2319-500G
α-Bromo-o-toluonitrile 98%
α-Bromo-o-toluonitrile
Formule: C₈H₆BrN
Point d'ébullition: 111 °C/1,5mmHg
Point de fusion: 72…74 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001794
Numéro CAS: 22115-41-9
ONU: 3261
ADR: 8,II